2-Amino-6-methylbenzothiazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 6-Methylbenzothiazol-2-ylamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

288373-25G
SIAL288373-25GEA 49.2 EUR
SIAL288373-25G
2-Amino-6-methylbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂S
Molecular Weight: 164,23 g/mol
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 142 °C
MDL: MFCD00005789
CAS-Nummer: 2536-91-6
EINECS: 219-801-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR