Eisen(III)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

288659-10G
SIAL288659-10GEA 72.1 EUR
SIAL288659-10G
Eisen(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Iron(III) fluoride
Formel: F₃Fe
Schmelzpunkt: 1000 °C
Dichte: 3,52 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011012
CAS-Nummer: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04065

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR