(3-Methoxyphenyl)aceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3-Methoxyphenyl)propan-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
288810-1G
SIAL288810-1GEA 61.2 EUR
SIAL288810-1G
(3-Methoxyphenyl)aceton, Sigma-Aldrich®
(3-Methoxyphenyl)aceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
MDL: MFCD00008771
CAS-Nummer: 3027-13-2
EINECS: 221-191-9