1,3-Dichlor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,5-Dichloronitrobenzene, 1,3-Dichloro-5-nitrobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

289043-25G
SIAL289043-25GEA 61.7 EUR
SIAL289043-25G
1,3-Dichlor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
Schmelzpunkt: 64…65 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (14 °C)
MDL: MFCD00007211
CAS-Nummer: 618-62-2
EINECS: 210-557-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR