Neodymtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Neodym(III)chlorid Hexahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

289183-25G
SIAL289183-25GEA 118 EUR
SIAL289183-25G
Neodymtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Neodymtrichlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Nd·6H₂O
Molecular Weight: 358,69 g/mol
Schmelzpunkt: 123 °C
Dichte: 2,28 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149801
CAS-Nummer: 13477-89-9
EINECS: 233-031-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR