Dysprosiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

289272-25G
SIAL289272-25GEA 139 EUR
SIAL289272-25G
Dysprosiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Dysprosiumtrichlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Dy·6H₂O
Schmelzpunkt: 163 °C
MDL: MFCD00010984
CAS-Nummer: 15059-52-6
EINECS: 233-039-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR