Rubidiumsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

289280-10G
SIAL289280-10GEA 65.2 EUR
SIAL289280-10G
Rubidiumsulfat, Sigma-Aldrich®
Rubidium sulphate
Formel: O₄Rb₂S
Siedepunkt: 1708 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1074 °C
Dichte: 3,615 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011190
CAS-Nummer: 7488-54-2
EINECS: 231-301-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR