Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diindiumtrioxid, Indiumtrioxid
MQ100
289418-10G 289418-50G
SIAL289418-10GEA 157 EUR
SIAL289418-10G SIAL289418-50G
Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)oxid
Formel: In₂O₃
Molecular Weight: 277.64 g/mol
Schmelzpunkt: 715.05
Dichte: 7.18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011060
CAS-Nummer: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984