2-Amino-5-nitro-4-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamin, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290092-1G
SIAL290092-1GEA
32.2
EUR
SIAL290092-1G
2-Amino-5-nitro-4-picolin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitro-4-picolin
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Molecular Weight: 153,14 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C |
MDL:
MFCD00010692 CAS-Nummer: 21901-40-6 |