2-Hydroxy-5-nitro-4-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methyl-5-nitro-2-pyridon, 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290106-5G
SIAL290106-5GEA
154
EUR
SIAL290106-5G
2-Hydroxy-5-nitro-4-picolin, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-nitro-4-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,13 g/mol Schmelzpunkt: 189…190 °C |
MDL:
MFCD00010690 CAS-Nummer: 21901-41-7 |