2-Hydroxy-3-nitro-4-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridin, 4-Methyl-3-nitro-2-pyridon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290114-5G
SIAL290114-5GEA
165
EUR
SIAL290114-5G
2-Hydroxy-3-nitro-4-picolin, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-3-nitro-4-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,13 g/mol Schmelzpunkt: 234…235 °C |
MDL:
MFCD00010689 CAS-Nummer: 21901-18-8 |