1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

290157-10G 290157-50G
SIAL290157-10GEA 54.6 EUR
SIAL290157-10G SIAL290157-50G
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃BrF₆
Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,7048 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000381
CAS-Nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR