3,5-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

290173-5G
SIAL290173-5GEA 52.1 EUR
SIAL290173-5G
3,5-Difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molecular Weight: 142,1 g/mol
Siedepunkt: 61…63 °C (43 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010329
CAS-Nummer: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR