3,5-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
290203-5G
SIAL290203-5GEA
25.5
EUR
SIAL290203-5G
3,5-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃F₂N Molecular Weight: 139,1 g/mol Siedepunkt: 159…160 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00010311 CAS-Nummer: 64248-63-1 EINECS: 264-752-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |