3,4-Difluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (3,4-Difluorophenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

290297-5G
SIAL290297-5GEA 0 EUR
SIAL290297-5G
3,4-Difluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144,12 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010628
CAS-Nummer: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR