trans-2,4-Difluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Difluorcinnamsäure, 3-(2,4-Difluorphenyl)propensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
290335-5G
SIAL290335-5GEA
128
EUR
SIAL290335-5G
trans-2,4-Difluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
trans-2,4-Difluorzimtsäure
Formel:
C₉H₆F₂O₂ Molecular Weight: 184,14 g/mol |
MDL:
MFCD00010317 CAS-Nummer: 94977-52-3 |