trans-3,4-Difluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3,4-Difluorphenyl)propensäure, 3,4-Difluorcinnamsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290378-5G
SIAL290378-5GEA
30.6
EUR
SIAL290378-5G
trans-3,4-Difluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
trans-3,4-Difluorzimtsäure
Formel:
C₉H₆F₂O₂ Molecular Weight: 184,14 g/mol |
MDL:
MFCD00010320 CAS-Nummer: 112897-97-9 |