(2,3-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290416-1G
SIAL290416-1GEA
52.8
EUR
SIAL290416-1G
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Molecular Weight: 172,13 g/mol |
MDL:
MFCD00040968 CAS-Nummer: 145689-41-4 |