(3,4-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,4-Difluorophenylacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

290432-5G
SIAL290432-5GEA 66.8 EUR
SIAL290432-5G
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 172.13 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 40…42 °C
MDL: MFCD00010002
CAS-Nummer: 658-93-5
EINECS: 211-527-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR