trans-3-Fluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-3-Fluorcinnamsäure, 3-(3-Fluorphenyl)propensäure, 3-(m-Fluorphenyl)propensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290483-5G
SIAL290483-5GEA
41.8
EUR
SIAL290483-5G
trans-3-Fluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
trans-3-Fluorzimtsäure
Formel:
C₉H₇FO₂ Molecular Weight: 166,15 g/mol |
MDL:
MFCD00004383 CAS-Nummer: 20595-30-6 EINECS: 243-902-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |