Tris(pentafluorphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Perfluortriphenylphosphin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
290572-1G
SIAL290572-1GEA
67.7
EUR
SIAL290572-1G
Tris(pentafluorphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris(pentafluorphenyl)phosphin
Formel:
C₁₈F₁₅P Molecular Weight: 532,15 g/mol |
MDL:
MFCD00079654 CAS-Nummer: 1259-35-4 EINECS: 215-021-2 |