N,N-Dimethylcyclohexylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
290629-25ML
290629-1L
SIAL290629-25MLEA
23.3
EUR
SIAL290629-25ML
SIAL290629-1L
N,N-Dimethylcyclohexylamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylcyclohexylamin
Formel:
C₈H₁₇N Siedepunkt: 160…161 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0,849 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003844 CAS-Nummer: 98-94-2 EINECS: 202-715-5 UN: 2264 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...