N,N-Dimethylcyclohexylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

290629-25ML 290629-1L
SIAL290629-25MLEA 23.3 EUR
SIAL290629-25ML SIAL290629-1L
N,N-Dimethylcyclohexylamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylcyclohexylamin
Formel: C₈H₁₇N
Siedepunkt: 160…161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,849 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003844
CAS-Nummer: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR