4'-Phenoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Phenoxyacetophenon, 4-Phenoxy-1-acetylbenzol, 1-(4-Phenoxyphenyl)ethanon
290742-5G
SIAL290742-5GEA
99.6
EUR
SIAL290742-5G
4'-Phenoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Phenoxyacetophenon
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212,25 g/mol Siedepunkt: 119…120 °C (0,03 mmHg) Schmelzpunkt: 56 °C |
MDL:
MFCD00008744 CAS-Nummer: 5031-78-7 |