2-Ethylhexylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
290807-1L
290807-25ML
SIAL290807-1LEA
227
EUR
SIAL290807-1L
SIAL290807-25ML
2-Ethylhexylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylmethacrylat
Formel:
C₁₂H₂₂O₂ |
MDL:
MFCD00009494 CAS-Nummer: 688-84-6 EINECS: 211-708-6 |