Ethylvalerat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pentansäureethylester, Ethylpentanoat, Valeriansäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

290866-500ML
SIAL290866-500MLEA 65.5 EUR
SIAL290866-500ML
Ethylvalerat, Sigma-Aldrich®
Ethylvalerat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130.19 g/mol
Siedepunkt: 145
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009479
CAS-Nummer: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10042

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR