α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
α,α,α,β,β,β-Hexafluor-p-xylol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290912-25G
SIAL290912-25GEA
56.5
EUR
SIAL290912-25G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol
Formel:
C₈H₄F₆ Molecular Weight: 214,11 g/mol Siedepunkt: 113…115 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 1,3808 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00000402 CAS-Nummer: 433-19-2 EINECS: 207-086-0 |