Chlortriisobutylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Triisobutylsilylchlorid, TIBSC, Triisobutylchlorsilan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

291013-5G
SIAL291013-5GEA 144 EUR
SIAL291013-5G
Chlortriisobutylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlortriisobutylsilan
Formel: C₁₂H₂₇ClSi
Molecular Weight: 234,88 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13154-25-1
EINECS: 454-150-0
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR