4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosan ([2.2.1]Cryptand, Kryptofix® 221), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Kryptofix® 221, 1,10-Diaza-4,7,13,16,21-pentaoxabicyclo[8.8.5]tricosan, [2.2.1]Cryptand
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
291161-1G
SIAL291161-1GEA
492
EUR
SIAL291161-1G
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosan ([2.2.1]Cryptand, Kryptofix® 221), Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosan ([2.2.1]Cryptand, Kryptofix® 221)
Formel:
C₁₆H₃₂N₂O₅ Molecular Weight: 332,44 g/mol Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00005108 CAS-Nummer: 31364-42-8 EINECS: 250-592-1 |