Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ethyl 3-phenylglycidate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

291404-100ML
SIAL291404-100MLEA 52.3 EUR
SIAL291404-100ML
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
MDL: MFCD00005123
CAS-Nummer: 121-39-1
EINECS: 204-467-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR