2-Methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

291420-5G
SIAL291420-5GEA 79.7 EUR
SIAL291420-5G
2-Methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Methoxypyrazine
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Siedepunkt: 147…149 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,143 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006126
CAS-Nummer: 3149-28-8
EINECS: 221-579-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR