1-Chlor-2-propanol ≥70%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

292087-25G
SIAL292087-25GEA 82.6 EUR
SIAL292087-25G
1-Chlor-2-propanol ≥70%, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-propanol
Formel: C₃H₇ClO
Molecular Weight: 94,54 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1302 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004530
CAS-Nummer: 127-00-4
EINECS: 204-819-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08036

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR