2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trifluoressigsäure(2,2,2-trifluorethyl)ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

292095-25G
SIAL292095-25GEA 64.4 EUR
SIAL292095-25G
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat
Formel: C₄H₂F₆O₂
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,5179 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000418
CAS-Nummer: 407-38-5
EINECS: 206-985-5
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR