2-Methylbiphenyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Phenyltoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

292192-1G
SIAL292192-1GEA 68.6 EUR
SIAL292192-1G
2-Methylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
2-Methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₂
Molecular Weight: 168,24 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –0,2 °C
Dichte: 1,011 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008517
CAS-Nummer: 643-58-3
EINECS: 211-400-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR