Bortrifluorid-Ethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
292249-100G 292249-500G
SIAL292249-100GEA 96 EUR
SIAL292249-100G SIAL292249-500G
Bortrifluorid-Ethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Ethylamin-Komplex
Formel: C₂H₇BF₃N
MDL: MFCD00144277
CAS-Nummer: 75-23-0
EINECS: 200-852-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III