2,3,6-Trichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

292311-5G
SIAL292311-5GEA 53.6 EUR
SIAL292311-5G
2,3,6-Trichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,3,6-Trichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₃O
Molecular Weight: 209,46 g/mol
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87…88 °C
MDL: MFCD00010216
CAS-Nummer: 4659-47-6
EINECS: 225-104-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR