5-Chlor-2-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chlor-o-anissäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
292494-25G
SIAL292494-25GEA
38
EUR
SIAL292494-25G
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol |
MDL:
MFCD00017546 CAS-Nummer: 3438-16-2 EINECS: 222-343-7 |