2-Hydroxyethylacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acrylsäure(2-hydroxyethyl)ester, Propensäure(2-hydroxyethyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
292818-1L
292818-250ML
292818-18L
SIAL292818-1LEA
262
EUR
SIAL292818-1L
SIAL292818-250ML
SIAL292818-18L
2-Hydroxyethylacrylat, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylacrylat
Formel:
C₅H₈O₃ Molecular Weight: 116.12 g/mol |
MDL:
MFCD00002865 CAS-Nummer: 818-61-1 EINECS: 212-454-9 UN: 2927 ADR: 6.1 II |