1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1-Binaphthyl-2,2-diyl hydrogenphosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
292966-5G
SIAL292966-5GEA 88.8 EUR
SIAL292966-5G
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Formel: C₂₀H₁₃O₄P
Molecular Weight: 348,29 g/mol
MDL: MFCD00010045
CAS-Nummer: 35193-63-6
EINECS: 252-425-8