Acetylchlorid-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
293148-250MG
SIAL293148-250MGEA 322 EUR
SIAL293148-250MG
Acetylchlorid-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetylchlorid-[2-13C]
Formel: C₂H₃ClO
CAS-Nummer: 14770-40-2
UN: 1717
ADR: 3,II