2-Chinoxalincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
293407-500MG
SIAL293407-500MGEA 108 EUR
SIAL293407-500MG
2-Chinoxalincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
MDL: MFCD00012334
CAS-Nummer: 879-65-2