4-Brom-2-fluoranisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-bromo-2-fluoro-1-methoxybenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

293474-5G
SIAL293474-5GEA 45.8 EUR
SIAL293474-5G
4-Brom-2-fluoranisol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205,03 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011710
CAS-Nummer: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR