1-Methyluracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Dihydroxy-1-methylpyrimidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
293768-500MG
SIAL293768-500MGEA
236
EUR
SIAL293768-500MG
1-Methyluracil, Sigma-Aldrich®
1-Methyluracil
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126.11 g/mol |
MDL:
MFCD00038666 CAS-Nummer: 615-77-0 |