2-Ethyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

293806-1G
SIAL293806-1GEA 94.9 EUR
SIAL293806-1G
2-Ethyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 81…85 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006129
CAS-Nummer: 25680-58-4
EINECS: 247-184-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR