2,3-Diethyl-5-methylpyrazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

293814-5G
SIAL293814-5GEA 31.4 EUR
SIAL293814-5G
2,3-Diethyl-5-methylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
Formel: C₉H₁₄N₂
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009635
CAS-Nummer: 18138-04-0
EINECS: 242-024-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR