2-Hexin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

293911-5G
SIAL293911-5GEA 32.5 EUR
SIAL293911-5G
2-Hexin, Sigma-Aldrich®
2-Hexin
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,7315 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009470
CAS-Nummer: 764-35-2
EINECS: 212-117-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR