cis-2,3-Epoxybutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
294047-1G
SIAL294047-1GEA
52.4
EUR
SIAL294047-1G
cis-2,3-Epoxybutan, Sigma-Aldrich®
cis-2,3-Epoxybutane
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72,11 g/mol |
MDL:
MFCD00005128 CAS-Nummer: 1758-33-4 UN: 3271 ADR: 3,II |