Kaliumperfluor-1-butansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Nonafluoro-1-butanesulphonic acid potassium salt, Potassium Perfluoro-1-butanesulphonate, Potassium Nonafluoro-1-butanesulphonate, Perfluoro-1-butanesulphonic acid potassium salt, Potassium nonafluoro-1-butanesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
294209-10G
SIAL294209-10GEA
61.1
EUR
SIAL294209-10G
Kaliumperfluor-1-butansulfonat, Sigma-Aldrich®
Kaliumperfluor-1-butansulfonat
Formel:
C₄F₉KO₃S Molecular Weight: 338,1899 g/mol |
MDL:
MFCD00007515 CAS-Nummer: 29420-49-3 EINECS: 249-616-3 |