Kaliumformiat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

294454-1KG 294454-25G 294454-500G
SIAL294454-1KGEA 101 EUR
SIAL294454-1KG SIAL294454-25G SIAL294454-500G
Kaliumformiat, Sigma-Aldrich®
Kaliumformiat
Formel: CHKO₂
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Dichte: 1,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013100
CAS-Nummer: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 12,07795

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR