4-Iod-D-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-D-Phe(4-I)-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
294462-500MG
SIAL294462-500MGEA
252
EUR
SIAL294462-500MG
4-Iod-D-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
4-Iod-D-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀INO₂ Molecular Weight: 291,1 g/mol |
MDL:
MFCD00063067 CAS-Nummer: 62561-75-5 |